Learn More
Pentasulfure d’antimoine, pur, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Antimony pentasulfide |
Quantité | 250 g |
Formule linéaire | Sb2S5 |
Merck Index | 15,688 |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: insoluble. |
Poids de la formule | 403.83 |
Pourcentage de pureté | ≥54% (Sb) |
Qualité | Pures |