Learn More
Morceau d’antimoine, polycristallin, Puratronic™, 99,9999 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11340759
Morceau d’antimoine, polycristallin, Puratronic™, 99,9999 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11340759
50 g
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
5 x 50 g
Code produit. 11340759
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 010598.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-36-0
Formule moléculaire Sb
Poids moléculaire (g/mol) 121.76
Numéro MDL MFCD00011211 MFCD00134030
Clé InChI WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme powder, stibium metallicum, antimony, metallic, antimony, elemental, stibanylidyne, unii-9it35j3uv3, antymonowodor polish, unii-0vkz97k3ub, 0vkz97k3ub, antimonwasserstoffes germanAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 5354495
ChEBI CHEBI:30304
SMILES [Sb]
Spécification
Nom chimique ou matériau Antimony lump
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 50 g
Nom IUPAC antimony
Pourcentage de pureté 99.9999%
Qualité Puratronic™
Odeur Odorless
Forme Grumeau polycristallin
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotW19K028 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/09/2024 Catalog Number010598.09,010598.18,010598.90
Numéro de lotW19K027 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/09/2024 Catalog Number010598.09,010598.18,010598.90
Numéro de lotQ05K029 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/06/2024 Catalog Number010598.09,010598.18,010598.90
Numéro de lotQ05K027 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2024 Catalog Number010598.09,010598.18,010598.90
Numéro de lotN14K015 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/02/2024 Catalog Number010598.09,010598.18,010598.90
Nom du produit
Morceau d’antimoine, polycristallin, Puratronic™, 99,9999 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals >