Learn More
Morceau d’antimoine, 1,25 cm (0,49 po) et moins, 99,5 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11326787
Morceau d’antimoine, 1,25 cm (0,49 po) et moins, 99,5 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11326787
100 g
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2 kg
Code produit. 11326787
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 010095.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-36-0
Formule moléculaire Sb
Poids moléculaire (g/mol) 121.76
Numéro MDL MFCD00011211 MFCD00134030
Clé InChI WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme powder, stibium metallicum, antimony, metallic, antimony, elemental, stibanylidyne, unii-9it35j3uv3, antymonowodor polish, unii-0vkz97k3ub, 0vkz97k3ub, antimonwasserstoffes germanAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 5354495
ChEBI CHEBI:30304
SMILES [Sb]
Spécification
Nom chimique ou matériau Antimony
Couleur Argent à gris
Aspect Solid in various forms
Plage de pourcentage du dosage 99.5% (Metals basis)
Quantité 100 g
Nom IUPAC antimony
Odeur Odorless
Forme Grumeau, 1,25 cm (0,49 po) et moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotW03H027 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number010095.36,010095.A3,010095.22
Numéro de lotE24L48 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number010095.36,010095.A3,010095.22
Numéro de lotJ23K41 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number010095.36,010095.A3,010095.22
Numéro de lotH30K26 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number010095.36,010095.A3,010095.22
Numéro de lotH08M01 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number010095.36,010095.A3,010095.22
Nom du produit
Morceau d’antimoine, 1,25 cm (0,49 po) et moins, 99,5 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals >