Learn More
Tellurure d’antimoine(III), 99,999 % (métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11303358
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
Code produit. 11303358
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 036282.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
Pour dépôts sous vide. Activateur dans l’industrie du verre. Industries des peintures et des adhésifs. Pigments, baguettes en céramique. En tant que matériau semi-conducteur, il a un grand effet thermoélectrique et est donc utilisé dans les réfrigérateurs à semi-conducteurs.
For vacuum deposition. Activator in glass industry. Paints and Adhesives industries. Pigments, Ceramic frites. As semiconductor material, it has a large thermoelectric effect and is therefore used in solid state refrigerators.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1327-50-0
Formule moléculaire Sb2Te3
Poids moléculaire (g/mol) 626.32
Numéro MDL MFCD00016320
Clé InChI BPDQXJZWVBPDSN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme antimony telluride, tellanylidenestibanyl tellanyl stibanetellone, antimon iii tellurid, antimony iii telluride, antimony telluride,, antimony iii telluride, beads, antimony iii telluride, powder,-325 mesh trace metals basis
CID PubChem 6369653
Nom IUPAC tellanylidèneantimoine ; tellure
SMILES [Sb]=[Te].[Sb]=[Te].[Te]
Spécification
Nom chimique ou matériau Antimony(III) telluride
Point de fusion 629°C
Forme physique Gros morceaux de 3-12 mm
Quantité 50 g
Numéro UN UN1549
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 626.3
Pourcentage de pureté 99.999%
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 6.5
Densité 6.5