Learn More
Tige cassée d’antimoine, 12,7 mm (0,50 po) de diamètre x longueurs diverses, 99,8 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 15444935
Tige cassée d’antimoine, 12,7 mm (0,50 po) de diamètre x longueurs diverses, 99,8 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15444935
2 kg
Click to view available options
Quantité:
500 g
2 kg
Code produit. 15444935
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 045047.A3
Demander un format en vrac ou personnalisé
Forme : Pièces brisées de la tige en fonte.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-36-0
Formule moléculaire Sb
Poids moléculaire (g/mol) 121.76
Numéro MDL MFCD00011211 MFCD00134030
Clé InChI WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme powder, stibium metallicum, antimony, metallic, antimony, elemental, stibanylidyne, unii-9it35j3uv3, antymonowodor polish, unii-0vkz97k3ub, 0vkz97k3ub, antimonwasserstoffes germanAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 5354495
ChEBI CHEBI:30304
SMILES [Sb]
Spécification
Nom chimique ou matériau Antimony
Couleur Argent à gris
Aspect Silver Gray rod
Plage de pourcentage du dosage 99.8% (Metals basis)
Quantité 2 kg
Nom IUPAC distibyne
Odeur Odorless
Forme Tige brisée, 12,7 mm (0,50 po) de diamètre X différentes longueurs
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotZ13J045 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/12/2023 Catalog Number045047.36,045047.A3
Numéro de lotA08S009A Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number045047.36,045047.A3
Numéro de lotE05X020 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/11/2021 Catalog Number045047.36,045047.A3
Numéro de lotF04S003 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/11/2021 Catalog Number045047.36,045047.A3
Numéro de lotK14Z033 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/11/2021 Catalog Number045047.36,045047.A3
Nom du produit
Tige cassée d’antimoine, 12,7 mm (0,50 po) de diamètre x longueurs diverses, 99,8 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals >