Learn More
Ambion™ Anti-miR™ miRNA Inhibitor
Inhibiteur de micro-ARN Anti-miR™
304.00€ - 1128.00€
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10299484
|
Ambion™
AM17000 |
5 nmol |
304.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10680026
|
Ambion™
AM17001 |
20 nmol |
1128.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Les inhibiteurs du micro-ARN sont de petites molécules d’ARN simple brin chimiquement modifiées, conçues pour se lier spécifiquement aux molécules de micro-ARN endogènes et les inhiber et permettre l’analyse fonctionnelle du micro-ARN par la régulation négative de son activité.