Learn More
Ambion™ Anti-miR™ miRNA Inhibitor
Inhibiteur de miARN Anti-miR™
Marque: Ambion™ AM17000
203.68 EUR valable jusqu'au 2024-12-20
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les inhibiteurs du micro-ARN sont de petites molécules d’ARN simple brin chimiquement modifiées, conçues pour se lier spécifiquement aux molécules de micro-ARN endogènes et les inhiber et permettre l’analyse fonctionnelle du micro-ARN par la régulation négative de son activité.Spécification
Le micro-ARN Anti-miR™ est fourni séché dans un tube unique, avec de l’eau exempte de nucléase pour une remise en suspension, et doit être conservé à ‑20°C. Il est garanti pendant 1 an lorsqu’il est conservé séché à une température de ‑20°C. Conserver dans un endroit frais, sec et bien ventilé | |
Inhibiteur de miARN Anti-miR™ | |
Ambion™, Anti-miR™ | |
5 nmol | |
Poudre |
Inhibiteur de micro-ARN anti-miR™, 5 nmol, solide, poudre, conservez dans un endroit frais, sec et bien ventilé | |
1 de chaque | |
Inhibiteur de micro-ARN Anti-miR™ | |
5 nmol |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.