Learn More
Ansell Gants en néoprène NeoTouch™ 25-201, manchette allongée
Gants en néoprène avec manchette étendue offrent une protection étendue contre les éclaboussures de produits chimiques au-dessus du poignet et de l’avant-bras.
38.35€
Spécification
Certifications/Conformité | ASTM D6977, FDA 21 CFR 177-2600 |
---|---|
Certifications / conformité (Europe) | EN 374-1:2016, EN 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009 |
Applications | Laboratoire |
AQL | 1,5 |
Couleur | Vert |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
12415070
|
Ansell
25201070 |
S |
38.35€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
11791573
|
Ansell
25201080 |
M |
38.35€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
12435070
|
Ansell
25201090 |
L |
38.35€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
11741583
|
Ansell
25201100 |
XL |
38.35€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
Description
Fabriqués en néoprène. Les gants en néoprène Ansell™ NeoTouch™ ont les bouts des doigts texturés pour une prise plus sûre dans des conditions sèches et humides.
- Formulation en néoprène
- Les bouts de doigts texturés offrent une préhension sûre dans les environnements humides et secs
- Résistance aux éclaboussures de produits chimiques et à la plupart des acides et alcools
- Revêtement en polymère pour un enfilage facile
- La manchette allongée offre une protection étendue au-dessus du poignet et de l’avant-bras
Spécification
ASTM D6977, FDA 21 CFR 177-2600 | |
Laboratoire | |
Vert | |
6,3 mil | |
Néoprène | |
0,13 mm | |
6,3 mil | |
Microflex™ NeoTouch™ 25-201 | |
29 cm |
EN 374-1:2016, EN 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009 | |
1,5 | |
Partiellement texturé | |
0,16 mm | |
5,1 mil | |
Sans poudre | |
0,16 mm | |
11,5 in |