Learn More
Ansell Gants en néoprène NeoTouch™ 25-201, manchette allongée
Fabriqués en néoprène. Les gants en néoprène Ansell™ NeoTouch™ ont les bouts des doigts texturés pour une prise plus sûre dans des conditions sèches et humides.
Marque: Ansell 25201070
26.97 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21676" pour bénéficier de cette offre.
Beschreibung
Fabriqués en néoprène.Les gants en néoprène Ansell™ NeoTouch™ ont les bouts des doigts texturés pour une prise plus sûre dans des conditions sèches et humides.
- Formulation en néoprène
- Les bouts de doigts texturés offrent une préhension sûre dans les environnements humides et secs
- Résistance aux éclaboussures de produits chimiques et à la plupart des acides et alcools
- Revêtement en polymère pour un enfilage facile
- La manchette allongée offre une protection étendue au-dessus du poignet et de l’avant-bras
Spezifikation
ASTM D6977, FDA 21 CFR 177-2600 | |
Laboratoire | |
Vert | |
6,3 mil | |
Néoprène | |
0,13 mm | |
S | |
0,16 mm | |
Microflex™ NeoTouch™ 25-201 | |
29 cm |
EN 374-1:2016, EN 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009 | |
1,5 | |
Partiellement texturé | |
0,16 mm | |
5,1 mil | |
Non poudrés | |
6,3 mil | |
25-201 S 385679 | |
11,5 in |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur