Learn More
Ansell Gants de poids moyen en nitrile bleu Hynit™ série 32-125
La formulation spéciale en nitrile allie une excellente résistance à l’abrasion avec une flexibilité remarquable. L’imprégnation hydrofuge repousse l’huile, la graisse et la saleté.
49.95€
Spécification
Taux d’abrasion ANSI | ANSI 3 |
---|---|
Coating Material | Nitrile |
Couleur | Bleu |
Cut Resistance Rating | ANSI A1 |
Finition externe | Non texturés |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12630832
|
Ansell
32125070 |
7 |
49.95€
12 paires |
Expédition estimée: 24-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12640832
|
Ansell
32125075 |
7,5 |
49.95€
12 paires |
Expédition estimée: 24-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12650832
|
Ansell
32125080 |
8 |
49.95€
12 paires |
Expédition estimée: 03-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12660832
|
Ansell
32125090 |
9 |
49.95€
12 paires |
Expédition estimée: 03-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12620832
|
Ansell
32125100 |
10 |
49.95€
12 paires |
Expédition estimée: 03-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Idéal pour l’utilisation générale de l’usine, l’inspection de l’assemblage, la réception et la fabrication légère à moyenne et la manipulation des matériaux.
- Le tissu imprégné de nitrile garantit une excellente résistance à l’abrasion et aux accrocs
- La doublure en tricot interlock et la coupe en clute assurent une meilleure prise en main à sec et une excellente dextérité
- Les gants sont imperméables au liquide et lavables en machine de sorte qu’ils ne se rétrécissent pas, ne se raidissent pas ou ne perdent pas leur adhérence
- La doublure ne s’abime pas
- Manchettes à code couleur pour une identification facile de la taille et un ajustement de la taille après le lavage
- Disponible avec des dos solides et aérés
Spécification
ANSI 3 | |
Bleu | |
Non texturés | |
Gants à revêtement enduit | |
Ouverte | |
Sachet en PE |
Nitrile | |
ANSI A1 | |
Spécifique | |
Assemblage automobile, équipements, fabrication de métaux et exploitation minière | |
Mélange coton / polyester | |
32-125 |