Learn More
Ansell Gants de poids moyen en nitrile bleu Hynit™ série 32-125
Click to view available options
Dimensions:
10
7
7,5
8
9
Description
- L’imprégnation hydrofuge repousse l’huile, la graisse et les saletés
- Le revêtement en nitrile est flexible pour une dextérité optimale
- Conformes aux exigences en matière de manipulation de denrées alimentaires de la FDA
- Résistants aux abrasions
Spécification
Spécification
Taux d’abrasion ANSI | ANSI 3 |
Coating Material | Nitrile |
Couleur | Bleu |
Cut Resistance Rating | ANSI A1 |
Finition externe | Non texturés |
Hand | Spécifique |
Type de produit | Gants à revêtement enduit |
Dimensions | 7 |
À utiliser avec (application) | Assemblage automobile, équipements, fabrication de métaux et exploitation minière |
Type de manchette de gant | Ouverte |