Learn More
Ansell Gants latex en caoutchouc naturel AccuTech™ 91-225 Series, stérile Code produit.: 12300170
Ajouter au panier
Ansell Gants latex en caoutchouc naturel AccuTech™ 91-225 Series, stérile
BIOPHARMA
Code produit. 12300170 Tous les produits Ansell Produits
6.5
Click to view available options
Dimensions:
6
6.5
7
7.5
8
8,5
9
Code produit. 12300170
Marque: Ansell 91225065
Edge
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les gants en latex de caoutchouc naturel AccuTech™ série 91-225 sont fabriqués à partir d’une formulation en caoutchouc naturel spécifique qui offre un haut niveau de manipulation confortable, sensible et précise. La faible teneur en allergènes réduit les risques pour l’utilisateur.
  • Stérilisé par irradiation aux rayons gamma et résistant aux perforations
  • Le latex améliore la flexibilité, l’élasticité et la sensibilité tactile
  • La faible teneur en protéines réduit les risques d’allergies de type I
  • Couleur naturelle
  • Longueur : 300 mm (11,8 in)
  • Conditionnement : 200 paires par carton
  • Pour les opérations de manipulation complexes
Certificat de conformité (COC) disponible.
Applications :
Fabrication de médicaments, fabrication de dispositifs médicaux et biotechnologies
Certifications
Ce produit a reçu l’approbation 510(k) pour un usage médical
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Règlements sur le système qualité 21 CFR 820, AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D7160
Certifications / conformité (Europe) CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, EN 556, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016
Chemotherapeutic Rated Non
Chlorinated Oui
Cleanroom Class Classe 100/ISO 5
Accelerator Free No
AQL 1
Coating Material Latex
Couleur Naturel
Jetable Single-use
Finition externe Partiellement texturé
Finger Thickness (English) 9,1 mil
Finger Thickness (Metric) 0,23 mm
Hand Spécifique
Latex Free Non
Matériau Latex
Palm Thickness (English) 9,1 mil
Palm Thickness (Metric) 0,23 mm
Poudré Sans poudre
Dimensions 6.5
Stérilité Stérile
Épaisseur (impériale) 9,1 mil
Épaisseur (métrique) 0,23 mm
Type de manchette de gant Structuré
Grip Design Lisse
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001:2015
Modèle 91-225 6,5 119743
Séries AccuTech™ 91-225
Résistance à la traction 24 MPa
Longueur (impériale) 11,8 in
Longueur (métrique) 30 cm
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2409062504 Type de certificatCertificat de stérilité Date25/03/2025 Catalog Number91225065
Numéro de lot2412008104 Type de certificatCertificat de stérilité Date18/03/2025 Catalog Number91225065
Numéro de lot2412041304 Type de certificatCertificat de stérilité Date04/03/2025 Catalog Number91225065
Numéro de lot2409062504 Type de certificatCertificat de conformité Date25/03/2025 Catalog Number91225065
Numéro de lot2412008104 Type de certificatCertificat de conformité Date18/03/2025 Catalog Number91225065
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ansell Gants latex en caoutchouc naturel AccuTech™ 91-225 Series, stérile >