Learn More
Anisil, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
34.17€ - 375.87€
Identifiants chimiques
CAS | 1226-42-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C16H14O4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 270.284 |
Numéro MDL | MFCD00008405 |
Clé InChI | YNANGXWUZWWFKX-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4,4'-dimethoxybenzil, anisil, p-anisil, 1,2-bis 4-methoxyphenyl ethane-1,2-dione, bis 4-methoxyphenyl ethanedione, ethanedione, bis 4-methoxyphenyl, di-p-anisoyl, p,p'-dimethoxybenzil, 1,2-ethanedione, 1,2-bis 4-methoxyphenyl, 1,2-bis 4-methoxyphenyl-1,2-ethanedione |
CID PubChem | 71043 |
Nom IUPAC | 1,2-bis(4-méthoxyphényl)éthane-1,2-dione |
SMILES | COC1=CC=C(C=C1)C(=O)C(=O)C2=CC=C(C=C2)OC |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11453264
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10594.06 |
5 g |
34.17€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11463264
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10594.14 |
25 g |
116.58€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11473264
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10594.22 |
100 g |
375.87€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Anisil is a biochemical utilized in the preparation of substituted bis(dithiolene)nickel complex. Further, it is used in the preparation of 3-[4,5-bis-(4-methoxy-phenyl)-1H-imidazol-2-yl]-pyridine by reacting with pyridine-3-carbaldehyde.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL’anisil est une substance biochimique utilisée dans la préparation du complexe de nickel-bis(dithiolène) substitué. De plus, ce composé est utilisé dans la préparation du composé 3-[4,5-bis-(4-méthoxy-phényl)-1H-imidazol-2-yl]-pyridine en réaction au composé pyridine-3-carbaldéhyde.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
1226-42-2 | |
270.284 | |
YNANGXWUZWWFKX-UHFFFAOYSA-N | |
71043 | |
COC1=CC=C(C=C1)C(=O)C(=O)C2=CC=C(C=C2)OC |
C16H14O4 | |
MFCD00008405 | |
4,4'-dimethoxybenzil, anisil, p-anisil, 1,2-bis 4-methoxyphenyl ethane-1,2-dione, bis 4-methoxyphenyl ethanedione, ethanedione, bis 4-methoxyphenyl, di-p-anisoyl, p,p'-dimethoxybenzil, 1,2-ethanedione, 1,2-bis 4-methoxyphenyl, 1,2-bis 4-methoxyphenyl-1,2-ethanedione | |
1,2-bis(4-méthoxyphényl)éthane-1,2-dione |
Spécification
Anisil | |
132°C to 134°C | |
MFCD00008405 | |
4,4'-dimethoxybenzil, anisil, p-anisil, 1,2-bis 4-methoxyphenyl ethane-1,2-dione, bis 4-methoxyphenyl ethanedione, ethanedione, bis 4-methoxyphenyl, di-p-anisoyl, p,p'-dimethoxybenzil, 1,2-ethanedione, 1,2-bis 4-methoxyphenyl, 1,2-bis 4-methoxyphenyl-1,2-ethanedione | |
YNANGXWUZWWFKX-UHFFFAOYSA-N | |
1,2-bis(4-méthoxyphényl)éthane-1,2-dione | |
71043 | |
≥98% |
1226-42-2 | |
C16H14O4 | |
531345 | |
Insoluble in water. | |
COC1=CC=C(C=C1)C(=O)C(=O)C2=CC=C(C=C2)OC | |
270.284 | |
270.29 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 214-960-5
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante