Learn More
Anisil, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11453264
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Anisil is a biochemical utilized in the preparation of substituted bis(dithiolene)nickel complex. Further, it is used in the preparation of 3-[4,5-bis-(4-methoxy-phenyl)-1H-imidazol-2-yl]-pyridine by reacting with pyridine-3-carbaldehyde.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’anisil est une substance biochimique utilisée dans la préparation du complexe de nickel-bis(dithiolène) substitué. De plus, ce composé est utilisé dans la préparation du composé 3-[4,5-bis-(4-méthoxy-phényl)-1H-imidazol-2-yl]-pyridine en réaction au composé pyridine-3-carbaldéhyde.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1226-42-2
Formule moléculaire C16H14O4
Poids moléculaire (g/mol) 270.284
Numéro MDL MFCD00008405
Clé InChI YNANGXWUZWWFKX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,4'-dimethoxybenzil, anisil, p-anisil, 1,2-bis 4-methoxyphenyl ethane-1,2-dione, bis 4-methoxyphenyl ethanedione, ethanedione, bis 4-methoxyphenyl, di-p-anisoyl, p,p'-dimethoxybenzil, 1,2-ethanedione, 1,2-bis 4-methoxyphenyl, 1,2-bis 4-methoxyphenyl-1,2-ethanedione
CID PubChem 71043
Nom IUPAC 1,2-bis(4-méthoxyphényl)éthane-1,2-dione
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(=O)C(=O)C2=CC=C(C=C2)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Anisil
Point de fusion 132°C to 134°C
Quantité 5 g
Beilstein 531345
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 270.29
Pourcentage de pureté ≥98%