Learn More
Laboratoires Anios™ Aniosgel 85 NPC
Aniosgel 85 NPC des Laboratoires Anios™ ne contient pas de substances, de parfum ou de colorant allergéniques et est adapté au traitement hygiénique et à la désinfection chirurgicale des mains
Marque: Laboratoires Anios™ 1644763
Description
- Pas de substances, de parfum ou de colorant allergéniques
- Large spectre antimicrobien
- Traitement hygiénique en 30 sec.
- Pour un traitement hygiénique et une désinfection chirurgicale
- Actif contre les bactéries, les mycobactéries, les levures, les moisissures, les virus
Spécification
Gel pour les mains stérilisateur/désinfectant | |
Éthanol en présence d’agents épaississants, hydratants et émollients et eau. | |
Flacons à pompe | |
1 L |
EN 13727, EN 13727, EN 14348, EN 13624, EN 14476, EN 14476, EN 1500, EN 12791 | |
Traitement hygiénique et désinfection chirurgicale des mains | |
12 flacons |
Sécurité et traitement
- ANIOSGEL 85 NPC
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P403-Stocker dans un endroit bien ventilé.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: ETHYL ALCOHOL, PROPAN-2-OL