Learn More
Epredia™ Accessoires CryoStar™ NX50 et NX70
Améliorez le fonctionnement des cryostats Epredia™ CryoStar™ NX50 et NX70 avec accessoires pour Epredia™ CryoStar™ NX50 et NX70.
Marque: Epredia™ 449980
104.66 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Description
Améliorez le fonctionnement des cryostats Epredia™ CryoStar™ NX50 et NX70 avec accessoires pour Epredia™ CryoStar™ NX50 et NX70.
Les accessoires comprennent :
Spécification
Anti-Roll Plate Glass 69.5 mm |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Epredia™ Accessoires CryoStar™ NX50 et NX70 > Verre ; 69,5 mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu