Learn More
Analtech Cuve de développement en verre pour la chromatographie sur couche mince (CCM)
Code produit. p-8003459 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
100 x 100 mm
200 x 200 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11795348
Marque: Analtech 3410500
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Cuve de développement en verre pour la chromatographie sur couche mince (CCM) conçue pour le développement de plaques pour CCM.
  • Tanks are constructed of durable glass and racks are constructed of anodized aluminum.
  • Tanks accommodate standard TLC plates.
  • The top surface is ground to a precise tolerance for tight sealing to enable tank saturation and optimal plate development.
  • Thinline™ tanks accommodate two plates and require less solvent for development.
  • Latch-Lid™ units hold lids in place with stainless steel latches.
  • Order rack to develop maximum number of plates in a tank.
Spécification
Matériau Verre
Quantité 1 de chaque
Type Cuve CCM
Dimensions (L x l) 100 x 100 mm