Learn More
BINDER™ Sortie analogique
Non-adjustable analog output
Marque:  BINDER™ 8012-2574
Code produit. 30238280
  • 729.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 30-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Analog output
  • Not adjustable
  • For temperature values or temperature and humidity values
  • 4 to 20 mA
Spécification
Spécification
KBF 130, KBF 260, KBF 470, KBF 720, KBF 1060, KBF 1600
Cuivre
Analog Output
For Temperature and Humidity Values
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
BINDER™ Sortie analogique > For use with KBF 130, KBF 260, KBF 470, KBF 720, KBF 1060, KBF 1600