Learn More
Thermo Scientific™ Ampicillin trihydrate Code produit.: 15417909
Thermo Scientific™ Ampicillin trihydrate
Code produit. 15417909
Code produit. 15417909
Marque: Thermo Scientific™ J66514.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Commonly used to select for ampicillin resistance in mutated and transformed cells
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ampicillin trihydrate
CAS 7177-48-2
Odeur Nearly Odorless
Couleur White
Quantité 25g
Point d’éclair >110°C (230°F)
Formule moléculaire C16H25N3O7S
Numéro MDL MFCD00072036
Beilstein 5399534
Point d’ébullition 684°C
Informations sur la solubilité Soluble in water. Practically insoluble in ethanol
Clé InChI RXDALBZNGVATNY-CWLIKTDRSA-N
SMILES CC1(C(N2C(S1)C(C2=O)NC(=O)C(C3=CC=CC=C3)N)C(=O)O)C.O.O.O
Nom IUPAC (2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-amino-2-phenylacetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid;trihydrate
Poids moléculaire (g/mol) 403.45
CID PubChem 23565
ChEBI CHEBI:31209
Poids de la formule 403.45
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotN04L027 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/02/2025 Catalog NumberJ66514.14
Numéro de lotP20K035 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/04/2024 Catalog NumberJ66514.14,J66514.36,J66514.22
Numéro de lotP20K020 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/04/2024 Catalog NumberJ66514.14,J66514.36,J66514.22
Numéro de lotU10J019 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/10/2023 Catalog NumberJ66514.14,J66514.36,J66514.22
Numéro de lotS08J049 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/10/2023 Catalog NumberJ66514.14,J66514.36,J66514.22
Nom du produit
Thermo Scientific™ Ampicillin trihydrate >