Learn More
Thermo Scientific Alfa Aesar 100GR Ampicillin trihydrate
Marque:  Thermo Scientific Alfa Aesar J66514.22
100GR Ampicillin trihydrate
Code produit. 15427909
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    183.00€
    179.01€ / 100g
    Économisez 3.99€
    2% de réduction
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Ampicillin trihydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Ampicillin trihydrate