Learn More
Thiocyanate d’ammonium, 98+ %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
53.77€ - 217.08€
Identifiants chimiques
CAS | 1762-95-4 |
---|---|
Formule moléculaire | CH4N2S |
Poids moléculaire (g/mol) | 76.12 |
Numéro MDL | MFCD00011428 |
Clé InChI | SOIFLUNRINLCBN-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | ammonium thiocyanate, ammoniumrhodanid, thiocyanic acid, ammonium salt, ammonium isothiocyanate, ammonium rhodanate, weedazol tl, trans-aid, ammonium sulfocyanate, ammonium sulfocyanide, rhodanine, ammonium salt |
CID PubChem | 15666 |
Nom IUPAC | thiocyanate d’azanium |
SMILES | C(#N)[S-].[NH4+] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10005990
|
Thermo Scientific Acros
423415000 |
500 g | Flacon en plastique |
53.77€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10607401
|
Thermo Scientific Acros
423410030 |
3 kg | Flacon en plastique |
217.08€
3kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Identifiants chimiques
1762-95-4 | |
76.12 | |
SOIFLUNRINLCBN-UHFFFAOYSA-N | |
15666 | |
C(#N)[S-].[NH4+] |
CH4N2S | |
MFCD00011428 | |
ammonium thiocyanate, ammoniumrhodanid, thiocyanic acid, ammonium salt, ammonium isothiocyanate, ammonium rhodanate, weedazol tl, trans-aid, ammonium sulfocyanate, ammonium sulfocyanide, rhodanine, ammonium salt | |
thiocyanate d’azanium |
Spécification
Ammonium thiocyanate | |
1762-95-4 | |
4.5 to 6.0 (5% soln. at 25°C) | |
98% | |
NH4SCN | |
15, 558 | |
Solubility in water: 1600g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, acetone and ammonia, practically insoluble in chcl3 and ethyl acetate | |
C(#N)[S-].[NH4+] | |
76.12 | |
76.12 | |
Réactif ACS | |
1.3 |
149.0°C | |
Incolore ou blanc | |
Crystals | |
CH4N2S | |
MFCD00011428 | |
ammonium thiocyanate, ammoniumrhodanid, thiocyanic acid, ammonium salt, ammonium isothiocyanate, ammonium rhodanate, weedazol tl, trans-aid, ammonium sulfocyanate, ammonium sulfocyanide, rhodanine, ammonium salt | |
SOIFLUNRINLCBN-UHFFFAOYSA-N | |
thiocyanate d’azanium | |
15666 | |
98% | |
0.025% max | |
1.3000g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
Nocif par inhalation.
Provoque de graves lésions des yeux.
Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Au contact d’un acide, dégage un gaz très toxique.
Déclaration GHS P
Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
EN CAS DE
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 217-175-6
missing translation for 'rtecsNumber' : XK7875000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Ammonium thiocyanate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H332-Nocif par inhalation.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- EUH032-Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.
Conseils de prudence
- P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Ammonium thiocyanate
RUO – Research Use Only