Learn More
Thiocyanate d’ammonium, 98+ %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10607401
Click to view available options
Quantité:
500 g
3 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1762-95-4
Formule moléculaire CH4N2S
Poids moléculaire (g/mol) 76.12
Numéro MDL MFCD00011428
Clé InChI SOIFLUNRINLCBN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ammonium thiocyanate, ammoniumrhodanid, thiocyanic acid, ammonium salt, ammonium isothiocyanate, ammonium rhodanate, weedazol tl, trans-aid, ammonium sulfocyanate, ammonium sulfocyanide, rhodanine, ammonium salt
CID PubChem 15666
Nom IUPAC thiocyanate d’azanium
SMILES C(#N)[S-].[NH4+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium thiocyanate
Point de fusion 149.0°C
Couleur Incolore ou blanc
pH 4.5 to 6.0 (5% soln. at 25°C)
Forme physique Crystals
Quantité 3 kg
Plage de pourcentage du dosage 98%
Formule linéaire NH4SCN
Merck Index 15, 558
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1600g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, acetone and ammonia, practically insoluble in chcl3 and ethyl acetate
Poids de la formule 76.12
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Réactif ACS
Conditionnement Flacon en plastique
Résidus après l’allumage 0.025% max
Gravité spécifique 1.3
Densité 1.3000g/mL