Learn More
Tétrathiomolybdate d’ammonium, 99,95 %, (métaux à l’état de traces), Thermo Scientific Chemicals
41.00€ - 2747.00€
Identifiants chimiques
CAS 15060-55-6
Formule moléculaire H10MoN2S4
Poids moléculaire (g/mol) 262.28
Numéro MDL MFCD00136013
Clé InChI ZKKLPDLKUGTPME-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ammonium tetrathiomolybdate, molybdate 2-, tetrathioxo-, ammonium 1:2 , t-4, tiomolibdate diammonium, unii-4v6i63lw1e, ammonium thiomolybdate, molybdate 2-, tetrathioxo-, diammonium, t-4, ammonium tetrathiomolybdate vi, molybdate 2-, tetrathioxo-, diammonium, beta-4
CID PubChem 15251598
SMILES [NH4+].[NH4+].[SH-].[SH-].S=[Mo]=S
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10370254
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
389530010
1 g Flacon en verre
41.00€
1g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
10127113
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
389530100
10 g Flacon en verre
225.00€
10g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
10137133
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
389530500
50 g Flacon en verre
803.00€
50g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11914341
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
389532500
250 g Flacon en verre
2747.00€
250g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des ultra-traces
Spécification
Identifiants chimiques
15060-55-6
262.28
ZKKLPDLKUGTPME-UHFFFAOYSA-N
15251598
H10MoN2S4
MFCD00136013
ammonium tetrathiomolybdate, molybdate 2-, tetrathioxo-, ammonium 1:2 , t-4, tiomolibdate diammonium, unii-4v6i63lw1e, ammonium thiomolybdate, molybdate 2-, tetrathioxo-, diammonium, t-4, ammonium tetrathiomolybdate vi, molybdate 2-, tetrathioxo-, diammonium, beta-4
[NH4+].[NH4+].[SH-].[SH-].S=[Mo]=S
Spécification
Ammonium tetrathiomolybdate
15060-55-6
Poudre ou cristaux
H10MoN2S4
MFCD00136013
ammonium tetrathiomolybdate, molybdate 2-, tetrathioxo-, ammonium 1:2 , t-4, tiomolibdate diammonium, unii-4v6i63lw1e, ammonium thiomolybdate, molybdate 2-, tetrathioxo-, diammonium, t-4, ammonium tetrathiomolybdate vi, molybdate 2-, tetrathioxo-, diammonium, beta-4
[NH4+].[NH4+].[SH-].[SH-].S=[Mo]=S
262.28
260.28
Base de métaux à l’état de traces
300.0°C
Blanc
99.95%
(NH4)2MoS4
15,557
ZKKLPDLKUGTPME-UHFFFAOYSA-N
diazanium;bis(sulfanyllidène)molybdène;sulfanide
15251598
99.95%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
Identifiant produit
  • Ammonium tetrathiomolybdate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.