Learn More
Tétrathiomolybdate d’ammonium, 99,95 %, (métaux à l’état de traces), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des ultra-traces
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Ammonium tetrathiomolybdate |
Point de fusion | 300.0°C |
Couleur | Blanc |
Forme physique | Poudre ou cristaux |
Quantité | 10 g |
Plage de pourcentage du dosage | 99.95% |
Formule linéaire | (NH4)2MoS4 |
Merck Index | 15,557 |
Nom IUPAC | diazanium;bis(sulfanyllidène)molybdène;sulfanide |
Poids de la formule | 260.28 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
Identifiant produit
- Ammonium tetrathiomolybdate
- Attention
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.