Learn More
Sulfate d’ammonium, ≥ 99 %, réactif ACS, Honeywell Fluka™
Réactif ACS,≥99,0%
39.69€ - 798.38€
Identifiants chimiques
CAS 7783-20-2
Formule moléculaire H8N2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 132.13
Numéro MDL MFCD00003391
Clé InChI BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ammonium sulfate, diammonium sulfate, ammonium sulphate, mascagnite, sulfuric acid diammonium salt, ammonium sulfate 2:1, ammoniumsulfate, actamaster, sulfuric acid, diammonium salt, diammonium sulphate
CID PubChem 6097028
ChEBI CHEBI:62946
SMILES N.N.OS(O)(=O)=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 7
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15697640
Afficher les documents
Honeywell-Fluka
A4915-25G
25 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15617650
Afficher les documents
Honeywell-Fluka
A4915-500G
500 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15677640
Afficher les documents
Honeywell-Fluka
A4915-1KG
1 kg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15687640
Afficher les documents
Honeywell-Fluka
A4915-2.5KG
2.5 kg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15637650
Afficher les documents
Honeywell-Fluka
A4915-6X500G
6 x 500 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15627650
Afficher les documents
Honeywell-Fluka
A4915-5KG
5 kg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15667640
Afficher les documents
Honeywell-Fluka
A4915-12KG
12 kg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Identifiants chimiques
7783-20-2
132.13
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
6097028
N.N.OS(O)(=O)=O
H8N2O4S
MFCD00003391
ammonium sulfate, diammonium sulfate, ammonium sulphate, mascagnite, sulfuric acid diammonium salt, ammonium sulfate 2:1, ammoniumsulfate, actamaster, sulfuric acid, diammonium salt, diammonium sulphate
CHEBI:62946
Spécification
Ammonium sulfate
H8N2O4S
MFCD00003391
ammonium sulfate, diammonium sulfate, ammonium sulphate, mascagnite, sulfuric acid diammonium salt, ammonium sulfate 2:1, ammoniumsulfate, actamaster, sulfuric acid, diammonium salt, diammonium sulphate
N.N.OS(O)(=O)=O
132.13
CHEBI:62946
≥99%
7783-20-2
(NH4)2SO4
NONH for all modes of transport
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
sulfuric acid diamine
6097028
132.14g/mol
1.77g/mL at 25°C
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'rtecsNumber' : BS4500000