Learn More
Sulfate d’ammonium, ≥ 99 %, réactif ACS, Honeywell Fluka™
Code produit. 15677640
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
6 x 500 g
12 kg
Réactif ACS,≥99,0%
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7783-20-2
Formule moléculaire H8N2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 132.13
Numéro MDL MFCD00003391
Clé InChI BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ammonium sulfate, diammonium sulfate, ammonium sulphate, mascagnite, sulfuric acid diammonium salt, ammonium sulfate 2:1, ammoniumsulfate, actamaster, sulfuric acid, diammonium salt, diammonium sulphate
CID PubChem 6097028
ChEBI CHEBI:62946
SMILES N.N.OS(O)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium sulfate
Quantité 1 kg
Formule linéaire (NH4)2SO4
Numéro UN NONH for all modes of transport
Nom IUPAC Sulfate de diazanium
Poids de la formule 132.14g/mol
Pourcentage de pureté ≥99%
Densité 1.77g/mL at 25°C