Learn More
Phosphate d’ammonium dibasique, puriss. p.a., Honeywell Fluka™
Puriss. p.a., ≥ 99,0 % (T)
21.92€ - 146.67€
Identifiants chimiques
CAS | 7783-28-0 |
---|---|
Formule moléculaire | H9N2O4P |
Poids moléculaire (g/mol) | 132.06 |
Numéro MDL | MFCD00010891 |
Clé InChI | MNNHAPBLZZVQHP-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | diammonium phosphate, diammonium hydrogenphosphate, diammonium hydrogen phosphate, phosphoric acid, diammonium salt, fyrex, pelor, akoustan a, diammonium orthophosphate, diammonium acid phosphate, dibasic ammonium phosphate |
CID PubChem | 24540 |
ChEBI | CHEBI:63051 |
Nom IUPAC | hydrogénophosphate de diazanium |
SMILES | N.N.OP(O)(O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15620920
|
Honeywell-Fluka
09840-50G |
50 g | N/A | ||||||
15610920
|
Honeywell-Fluka
09840-250G |
250 g |
47.10€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15600920
|
Honeywell-Fluka
09840-1KG |
1 kg |
146.67€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Identifiants chimiques
7783-28-0 | |
132.06 | |
MNNHAPBLZZVQHP-UHFFFAOYSA-N | |
24540 | |
hydrogénophosphate de diazanium |
H9N2O4P | |
MFCD00010891 | |
diammonium phosphate, diammonium hydrogenphosphate, diammonium hydrogen phosphate, phosphoric acid, diammonium salt, fyrex, pelor, akoustan a, diammonium orthophosphate, diammonium acid phosphate, dibasic ammonium phosphate | |
CHEBI:63051 | |
N.N.OP(O)(O)=O |
Spécification
Ammonium Phosphate Dibasic | |
H9N2O4P | |
MFCD00010891 | |
diammonium phosphate, diammonium hydrogenphosphate, diammonium hydrogen phosphate, phosphoric acid, diammonium salt, fyrex, pelor, akoustan a, diammonium orthophosphate, diammonium acid phosphate, dibasic ammonium phosphate | |
N.N.OP(O)(O)=O | |
132.06 | |
CHEBI:63051 | |
≥99% (T) |
7783-28-0 | |
(NH4)2HPO4 | |
NONH for all modes of transport | |
MNNHAPBLZZVQHP-UHFFFAOYSA-N | |
hydrogénophosphate de diazanium | |
24540 | |
132.06g/mol | |
puriss. p.a. |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-987-8