Learn More
Phosphate d’ammonium dibasique, puriss. p.a., Honeywell Fluka™
Code produit. 15610920
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Puriss. p.a., ≥ 99,0 % (T)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7783-28-0
Formule moléculaire H9N2O4P
Poids moléculaire (g/mol) 132.06
Numéro MDL MFCD00010891
Clé InChI MNNHAPBLZZVQHP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diammonium phosphate, diammonium hydrogenphosphate, diammonium hydrogen phosphate, phosphoric acid, diammonium salt, fyrex, pelor, akoustan a, diammonium orthophosphate, diammonium acid phosphate, dibasic ammonium phosphate
CID PubChem 24540
ChEBI CHEBI:63051
Nom IUPAC hydrogénophosphate de diazanium
SMILES N.N.OP(O)(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium Phosphate Dibasic
Quantité 250 g
Formule linéaire (NH4)2HPO4
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 132.06g/mol
Pourcentage de pureté ≥99% (T)
Qualité puriss. p.a.