Learn More
Métavanadate d’ammonium, 99,5 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
44.42€ - 1287.41€
Identifiants chimiques
CAS | 7803-55-6 |
---|---|
Formule moléculaire | H4NO3V |
Poids moléculaire (g/mol) | 116.98 |
Numéro MDL | MFCD00011430 |
Clé InChI | YBVKNHXQSRDWAA-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | ammonium metavanadate, ammonium vanadate v, ammonium monovanadate, unii-fl85px638g, vanadate vo31-, ammonium, vanadate vo31-, ammonium 1:1, ammonium vanadium oxide, ammoniummetavanadate, vanadic acid, hvo3 , ammonium salt, ammonium meta-vanadate |
CID PubChem | 516859 |
SMILES | N.O[V](=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10246300
|
Thermo Scientific Acros
194910500 |
50 g | Flacon en verre |
44.42€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10695452
|
Thermo Scientific Acros
194912500 |
250 g | Flacon en verre |
115.58€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10185443
|
Thermo Scientific Acros
194910010 |
1 kg | Flacon en verre |
319.59€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11984331
|
Thermo Scientific Acros
194910050 |
5 kg | Récipient en plastique |
1287.41€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7803-55-6 | |
116.98 | |
YBVKNHXQSRDWAA-UHFFFAOYSA-M | |
516859 |
H4NO3V | |
MFCD00011430 | |
ammonium metavanadate, ammonium vanadate v, ammonium monovanadate, unii-fl85px638g, vanadate vo31-, ammonium, vanadate vo31-, ammonium 1:1, ammonium vanadium oxide, ammoniummetavanadate, vanadic acid, hvo3 , ammonium salt, ammonium meta-vanadate | |
N.O[V](=O)=O |
Spécification
Ammonium metavanadate | |
7803-55-6 | |
Poudre cristalline | |
H4NO3V | |
MFCD00011430 | |
15,565 | |
Solubility in water: 5.1g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in ethanol, 69.5g/L (96°C) | |
N.O[V](=O)=O | |
116.98 | |
116.98 | |
Analytique |
200.0°C | |
Vert à blanc | |
99.5% | |
NH4VO3 | |
01,1057 | |
ammonium metavanadate, ammonium vanadate v, ammonium monovanadate, unii-fl85px638g, vanadate vo31-, ammonium, vanadate vo31-, ammonium 1:1, ammonium vanadium oxide, ammoniummetavanadate, vanadic acid, hvo3 , ammonium salt, ammonium meta-vanadate | |
YBVKNHXQSRDWAA-UHFFFAOYSA-M | |
azanium ;oxydo(dioxydo)vanadium | |
516859 | |
99.5% |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
Susceptible de nuire au fœtus.
Risque avéré d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée par inhalation.
Toxique en cas d’ingestion.
Provoque une grave irritation oculaire.
Nocif par inhalation.
Toxique pour les organismes aquatiques
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION :Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Appelez un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 232-261-3
- Ammonium metavanadate
Signal Word
- Dangers
Hazard Category
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Hazard Statement
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H361d-Susceptible de nuire au foetus.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H332-Nocif par inhalation.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
RUO – Research Use Only