Learn More
Métavanadate d’ammonium, 99,5 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10185443
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7803-55-6
Formule moléculaire H4NO3V
Poids moléculaire (g/mol) 116.98
Numéro MDL MFCD00011430
Clé InChI YBVKNHXQSRDWAA-UHFFFAOYSA-M
Synonyme ammonium metavanadate, ammonium vanadate v, ammonium monovanadate, unii-fl85px638g, vanadate vo31-, ammonium, vanadate vo31-, ammonium 1:1, ammonium vanadium oxide, ammoniummetavanadate, vanadic acid, hvo3 , ammonium salt, ammonium meta-vanadate
CID PubChem 516859
SMILES N.O[V](=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium metavanadate
Point de fusion 200.0°C
Couleur Vert à blanc
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 1 kg
Plage de pourcentage du dosage 99.5%
Formule linéaire NH4VO3
Fieser 01,1057
Merck Index 15,565
Informations sur la solubilité Solubility in water: 5.1g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in ethanol,69.5g/L (96°C)
Nom IUPAC amine de vanadiumoylol
Poids de la formule 116.98
Pourcentage de pureté 99.5%
Qualité Analytique
Conditionnement Flacon en verre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ammonium metavanadate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.