Learn More
Hydroxyde d’ammonium, réactif ACS, solution à 28-30 % dans l’eau, Thermo Scientific Chemicals
25.50€ - 213.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1336-21-6, 7732-18-5 |
---|---|
Formule moléculaire | H5NO |
Poids moléculaire (g/mol) | 35.05 |
Numéro MDL | MFCD00066650 |
Clé InChI | VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | ammonium hydroxide, ammonia water, ammonia aqueous, aquammonia, aqua ammonia, ammonia, aqua, household ammonia, ammonium hydroxide solution, ammonia, monohydrate, ammonium hydroxide nh4 oh |
CID PubChem | 14923 |
ChEBI | CHEBI:18219 |
SMILES | N.O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10473931
|
Thermo Scientific Acros
423300250 |
25 mL |
25.50€
25mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10567172
|
Thermo Scientific Acros
423305000 |
500 mL |
29.90€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10752022
|
Thermo Scientific Acros
423300025 |
2.5 L |
78.10€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15204744
|
Thermo Scientific Acros
423300100 |
10 L |
213.00€
10L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1336-21-6, 7732-18-5 | |
35.05 | |
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N | |
14923 | |
N.O |
H5NO | |
MFCD00066650 | |
ammonium hydroxide, ammonia water, ammonia aqueous, aquammonia, aqua ammonia, ammonia, aqua, household ammonia, ammonium hydroxide solution, ammonia, monohydrate, ammonium hydroxide nh4 oh | |
CHEBI:18219 |
Spécification
Ammonium hydroxide | |
38.0°C | |
-57.0°C | |
NH4OH | |
05,15 | |
15, 491 | |
Solubility in water: soluble. | |
N.O | |
35.05 | |
CHEBI:18219 | |
28.0 to 30.0% (HCl-titration (as NH3)) | |
Flacon en verre | |
0.91 |
Incolore | |
1336-21-6, 7732-18-5 | |
H5NO | |
MFCD00066650 | |
0.9100g/mL | |
ammonium hydroxide, ammonia water, ammonia aqueous, aquammonia, aqua ammonia, ammonia, aqua, household ammonia, ammonium hydroxide solution, ammonia, monohydrate, ammonium hydroxide nh4 oh | |
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N | |
azanium ; hydroxyde | |
14923 | |
35.05 | |
Réactif ACS | |
0.002% max. | |
500hPa at 20°C |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS P
Peut irriter les voies respiratoires.
Très toxique pour les organismes aquatiques.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
GHS P Statement
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Avoid release to the environment. WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
danger
missing translation for 'einecsNumber' : 215-647-6
missing translation for 'rtecsNumber' : BQ9625000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Dangers
Catégorie de danger
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Ammonium hydroxide
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche