Learn More
Hydroxyde d’ammonium, réactif ACS, solution à 28-30 % dans l’eau, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 15204744
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Hydroxyde d’ammonium, réactif ACS, solution à 28-30 % dans l’eau, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15204744
10 L
Click to view available options
Quantité:
25 mL
500 mL
2.5 L
10 L
Code produit. 15204744
Marque: Thermo Scientific Acros 423300100
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1336-21-6, 7732-18-5
Formule moléculaire H5NO
Poids moléculaire (g/mol) 35.05
Numéro MDL MFCD00066650
Clé InChI VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ammonium hydroxide, ammonia water, ammonia aqueous, aquammonia, aqua ammonia, ammonia, aqua, household ammonia, ammonium hydroxide solution, ammonia, monohydrate, ammonium hydroxide nh4 oh
CID PubChem 14923
ChEBI CHEBI:18219
SMILES N.O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium hydroxide
Couleur Incolore
Point d’ébullition 38.0°C
Point de fusion -57.0°C
Formule linéaire NH4OH
Fieser 05,15
Densité 0.9100g/mL
Merck Index 15, 491
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Quantité 10 L
Nom IUPAC ammonium hydroxide
Poids de la formule 35.05
Pourcentage de pureté 28.0 to 30.0% (HCl-titration (as NH3))
Qualité Réactif ACS
Résidus après l’allumage 0.002% max.
Gravité spécifique 0.91
Tension de vapeur 500hPa at 20°C
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotB0788359 Type de certificatCertificat d’analyse Date03/12/2024 Catalog Number423300100,423300025,423300250,423305000
Numéro de lotA0466936 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/10/2024 Catalog Number423300100,423300025,423300250,423305000
Numéro de lotA0466938 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/10/2024 Catalog Number423300100,423300025,423300250,423305000
Numéro de lotA0466937 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/10/2024 Catalog Number423300100,423300025,423300250,423305000
Numéro de lotA0466935 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/10/2024 Catalog Number423300100,423300025,423300250,423305000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ammonium hydroxide, 25-30% solution in water
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Ammonium hydroxide
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Hydroxyde d’ammonium, réactif ACS, solution à 28-30 % dans l’eau, Thermo Scientific Chemicals >