Learn More
Hach Lange™ Ammonium Cuvette Tests
Marque:  Hach Lange™ LCK303
Code produit. 10767572
  • 133.00€ / 0.30kg
Expédition estimée: 14-10-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
ISO 7150-1, DIN 38406 E5-1
2 à 47 mg/l NH4-N
Bleu indophénol
25
2°C à 8°C
Test de cuve à l’ammonium
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Ammonium, Sample cuvette
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.