Learn More
Hach Lange™ Ammonium Cuvette Tests
133.00€ - 191.00€
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 7150-1, DIN 38406 E5-1 |
---|---|
Nbre de tests | 25 |
Conditions de stockage | 2°C à 8°C |
Méthode de test | Bleu indophénol |
Type | Test de cuve à l’ammonium |
Code produit | Marque | Plage | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Plage | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10566844
|
Hach Lange™
LCK302 |
47 à 130 mg/l NH4-N |
156.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10767572
|
Hach Lange™
LCK303 |
2 à 47 mg/l NH4-N |
133.00€
0.30kg |
Expédition estimée: 14-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10000814
|
Hach Lange™
LCK303 |
2 à 47 mg/l NH4-N |
133.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10564895
|
Hach Lange™
LCK305 |
0 à 12 mg/l NH4-N |
191.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
ISO 7150-1, DIN 38406 E5-1 | |
2°C à 8°C | |
Test de cuve à l’ammonium |
25 | |
Bleu indophénol |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- LatoN, Sample cuvette
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Sulphuric acid, Phosphoric acid, Sodiumhydroxide, Potassiumnitrate, dipotassium peroxodisulphate,