Learn More
Chlorure d’ammonium, 99 % +, extra pur, SLR, Fisher Chemical Code produit.: 11473713
Chlorure d’ammonium, 99 % +, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit. 11473713
500 g, Récipient de poudre en plastique
Click to view available options
Quantité:
500 g
2 kg
5 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Récipient en plastique
Code produit. 11473713
Marque: Fisher Chemical A/3880/53
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 12125-02-9
Formule moléculaire ClH4N
Poids moléculaire (g/mol) 53.49
Numéro MDL MFCD00011420
Clé InChI NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC chlorure d’ammonium
SMILES N.Cl
Spécification
Point de fusion 340°C
Couleur Blanc
pH 5
Forme physique Solide
Quantité 500 g
Poids de la formule 53.49g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Tension de vapeur 1.3mbar 160
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ammonium chloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • Plusieurs fabricants
    Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.
    Code promotionnel: 24155
    Expire2025-04-30
    Hot Deal
    *La remise sera appliquée aux commandes éligibles reçues par Fisher Scientific entre le 01/03/2025 et le 30/04/2025. Le code promotionnel doit être renseigné lors de la commande. La remise s'applique sur le prix affiché en vigueur au moment où la commande est reçue. La promotion ne peut être cumulée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle et non avenue si interdite, assujettie à des exigences de licence ou restreinte par des lois ou réglementations fédérales, nationales, régionales ou locales, ou des politiques institutionnelles et gouvernementales. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.
    Conditions générales de vente Voir détails promo
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Chlorure d’ammonium, 99 % +, extra pur, SLR, Fisher Chemical >