Learn More
Chlorure d’ammonium, 99 % +, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
2 kg
5 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
2kg
500g
5kg
Specifications
Specifications
| Point de fusion | 340°C |
| Couleur | Blanc |
| pH | 5 |
| Forme physique | Solide |
| Quantité | 2 kg |
| Poids de la formule | 53.49g/mol |
| Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
| Tension de vapeur | 1.3mbar 160 |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction