Learn More
Chlorure d’ammonium, 99,6 %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
46.67€ - 239.19€
Identifiants chimiques
CAS 12125-02-9
Formule moléculaire ClH4N
Poids moléculaire (g/mol) 53.49
Numéro MDL MFCD00011420
Clé InChI NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ammonium chloride, salmiac, sal ammoniac, ammonium muriate, ammoniumchlorid, ammoneric, darammon, amchlor, ammonium chloride nh4 cl, ammoniumkloridAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 25517
ChEBI CHEBI:31206
SMILES N.Cl
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10444505
FDS Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
423285000
500 g Flacon en plastique
46.67€
500g
10404711
FDS Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
423280010
1 kg Flacon en plastique
69.55€
1kg
10063773
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
423280050
5 kg Récipient en plastique
239.19€
5kg
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Spécification
Afficher plus
Vidéos
Sécurité et traitement
Afficher plus
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Chlorure d’ammonium, 99,6 %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals