Learn More
Chlorure d’ammonium, 99,6 %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
1kg
500g
5kg
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ammonium chloride |
| Point de fusion | 340.0°C |
| Couleur | Blanc |
| pH | 4.5 to 5.5 (5% soln. at 25°C) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
| Quantité | 5 kg |
| Plage de pourcentage du dosage | 99.6% |
| Formule linéaire | NH3·HCl |
| Fieser | 15,13 |
| Merck Index | 15, 506 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Ammonium chloride
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.