Learn More
Solution d’ammoniac, 35 %, certifiée AR pour analyse, d=0,88, Fisher Chemical
H5NO, numéro CAS-1336-21-6, ammoniaque, solution d’hydroxyde d’ammonium, hydroxyde d’ammonium nh4 oh, eau ammoniacale, liqueur ammoniacale, ammoniac, monohydraté, hydroxyde d’ammonium, ammoniac aqueux, ammoniac domestique, ammoniac, eau, 2,5 L, CHEBI:18219, incolore, 35,05 g/mol, VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
48.45€ - 220.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1336-21-6 |
---|---|
Formule moléculaire | H5NO |
Poids moléculaire (g/mol) | 35.05 |
Numéro MDL | MFCD00066650 |
Clé InChI | VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | hydroxyde d’ammonium, eau ammoniaquée, ammoniac aqueux, ammoniac domestique, solution d’hydroxyde d’ammonium, ammoniac, monohydraté, hydroxyde d’ammonium nh4 oh, ammonium hydroxide solution, ammonia, monohydrate, ammonium hydroxide nh4 oh |
CID PubChem | 14923 |
ChEBI | CHEBI : 18219 |
SMILES | N.O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10305220
|
Fisher Chemical
A/3280/PB15 |
1 l | Flacon en verre revêtu de plastique |
48.45€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10111660
|
Fisher Chemical
A/3280/PB17 |
2.5 L | Flacon en verre revêtu de plastique |
74.85€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10049602
|
Fisher Chemical
A/3280/21 |
5 L | Flacon en plastique PEHD |
74.25€
5L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10659263
|
Fisher Chemical
A/3280/25 |
25 L | Récipient en plastique |
220.00€
25L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
H5NO, numéro CAS-1336-21-6, ammoniaque, solution d’hydroxyde d’ammonium, hydroxyde d’ammonium nh4 oh, eau ammoniacale, liqueur ammoniacale, ammoniac, monohydraté, hydroxyde d’ammonium, ammoniac aqueux, ammoniac domestique, ammoniac, eau, 2,5 L, CHEBI:18219, incolore, 35,05 g/mol, VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Identifiants chimiques
1336-21-6 | |
35.05 | |
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N | |
14923 | |
N.O |
H5NO | |
MFCD00066650 | |
hydroxyde d’ammonium, eau ammoniaquée, ammoniac aqueux, ammoniac domestique, solution d’hydroxyde d’ammonium, ammoniac, monohydraté, hydroxyde d’ammonium nh4 oh, ammonium hydroxide solution, ammonia, monohydrate, ammonium hydroxide nh4 oh | |
CHEBI : 18219 |
Spécification
12 | |
1336-21-6 | |
MFCD00066650 | |
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N | |
azanium ; hydroxyde | |
14923 | |
35.05 g/mol |
Incolore | |
H5NO | |
hydroxyde d’ammonium, eau ammoniaquée, ammoniac aqueux, ammoniac domestique, solution d’hydroxyde d’ammonium, ammoniac, monohydraté, hydroxyde d’ammonium nh4 oh, ammonium hydroxide solution, ammonia, monohydrate, ammonium hydroxide nh4 oh | |
N.O | |
35.05 | |
CHEBI : 18219 | |
Liquide |