Learn More
Solution d’ammoniac, 35 %, certifiée AR pour analyse, d=0,88, Fisher Chemical
Code produit. 10111660
Click to view available options
Quantité:
1 l
2.5 L
5 L
25 L
Conditionnement:
Flacon en plastique PEHD
Flacon en verre revêtu de plastique
Récipient en plastique
H5NO, numéro CAS-1336-21-6, ammoniaque, solution d’hydroxyde d’ammonium, hydroxyde d’ammonium nh4 oh, eau ammoniacale, liqueur ammoniacale, ammoniac, monohydraté, hydroxyde d’ammonium, ammoniac aqueux, ammoniac domestique, ammoniac, eau, 2,5 L, CHEBI:18219, incolore, 35,05 g/mol, VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1336-21-6
Formule moléculaire H5NO
Poids moléculaire (g/mol) 35.05
Numéro MDL MFCD00066650
Clé InChI VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ammonium hydroxide, ammonia water, ammonia aqueous, aquammonia, aqua ammonia, ammonia, aqua, household ammonia, ammonium hydroxide solution, ammonia, monohydrate, ammonium hydroxide nh4 oh
CID PubChem 14923
ChEBI CHEBI:18219
SMILES N.O
Spécification
pH 12
Couleur Incolore
Quantité 2.5 L
Nom IUPAC ammonium hydroxide
Poids de la formule 35.05g/mol
Conditionnement Flacon en verre revêtu de plastique
Forme physique Liquide
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ammonia solution 35%
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Ammonium hydroxide,Ammonia