Learn More
Amido Black 10B, Thermo Scientific Chemicals
Utilisé comme colorant histologique, protéique et d’acides nucléiques utilisé dans l’électrophorèse.
36.58€ - 92.76€
Identifiants chimiques
CAS | 1064-48-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C22H14N6Na2O9S2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 616.487 |
Numéro MDL | MFCD00004017 |
Clé InChI | HKBVRFLHNUEVRO-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | C.I. 20470,Naphthalene Black 10B |
CID PubChem | 44134531 |
Nom IUPAC | disodium ; 4-amino-3-[(4-nitrophényl)diazényl]-5-oxo-6-(phénylhydrazinylidène)naphthalène-2,7-disulfonate |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=CC3=CC(=C(C(=C3C2=O)N)N=NC4=CC=C(C=C4)[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11404320
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11374.14 |
25 g |
36.58€
25g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11414320
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11374.22 |
100 g |
92.76€
100g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Amido Black 10B is used as a histological, protein, and nucleic acid dye used in electrophoresis. Naphthol Blue Black is an important and commonly used industrial dye. This dye is also used in rapid staining of protein bands on nitrocellulose membranes such as Western blots. Naphthol Blue Black can be utilized as a nucleic acid stain in SDS-Page gels. Additionally this compound has been untilized in cell proliferation assays and histochemical studies. It is also used in criminal investigations to detect blood present with latent fingerprints. They are also used in paints, inks, plastics and leather.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1064-48-8 | |
616.487 | |
HKBVRFLHNUEVRO-UHFFFAOYSA-L | |
44134531 | |
C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=CC3=CC(=C(C(=C3C2=O)N)N=NC4=CC=C(C=C4)[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+] |
C22H14N6Na2O9S2 | |
MFCD00004017 | |
C.I. 20470,Naphthalene Black 10B | |
disodium ; 4-amino-3-[(4-nitrophényl)diazényl]-5-oxo-6-(phénylhydrazinylidène)naphthalène-2,7-disulfonate |
Spécification
Amido Black 10B | |
C22H14N6Na2O9S2 | |
5374263 | |
It is soluble in water (10mg/ml at 25°C),and ethanol. | |
C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=CC3=CC(=C(C(=C3C2=O)N)N=NC4=CC=C(C=C4)[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+] | |
616.487 | |
616.49 | |
Hygroscopic |
1064-48-8 | |
MFCD00004017 | |
C.I. 20470,Naphthalene Black 10B | |
HKBVRFLHNUEVRO-UHFFFAOYSA-L | |
disodium ; 4-amino-3-[(4-nitrophényl)diazényl]-5-oxo-6-(phénylhydrazinylidène)naphthalène-2,7-disulfonate | |
44134531 | |
Flacon en verre | |
Poudre |
Sécurité et traitement
P261-P264b-P270-P271-P272-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P314-P332+P313-P362-P501c
H315-H317-H319-H335-H372-H500
missing translation for 'einecsNumber' : 213-903-1
missing translation for 'rtecsNumber' : QJ6196000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Amido Black 10B
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: C.I. Acid black 1