Learn More
Amido Black 10B, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11414320
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Utilisé comme colorant histologique, protéique et d’acides nucléiques utilisé dans l’électrophorèse.
Amido Black 10B is used as a histological, protein, and nucleic acid dye used in electrophoresis. Naphthol Blue Black is an important and commonly used industrial dye. This dye is also used in rapid staining of protein bands on nitrocellulose membranes such as Western blots. Naphthol Blue Black can be utilized as a nucleic acid stain in SDS-Page gels. Additionally this compound has been untilized in cell proliferation assays and histochemical studies. It is also used in criminal investigations to detect blood present with latent fingerprints. They are also used in paints, inks, plastics and leather.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1064-48-8
Formule moléculaire C22H14N6Na2O9S2
Poids moléculaire (g/mol) 616.487
Numéro MDL MFCD00004017
Clé InChI HKBVRFLHNUEVRO-UHFFFAOYSA-L
Synonyme C.I. 20470,Naphthalene Black 10B
CID PubChem 44134531
Nom IUPAC disodium ; 4-amino-3-[(4-nitrophényl)diazényl]-5-oxo-6-(phénylhydrazinylidène)naphthalène-2,7-disulfonate
SMILES C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=CC3=CC(=C(C(=C3C2=O)N)N=NC4=CC=C(C=C4)[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Amido Black 10B
Beilstein 5374263
Informations sur la solubilité It is soluble in water (10mg/ml at 25°C),and ethanol.
Poids de la formule 616.49
Conditionnement Flacon en verre
Sensibilité Hygroscopic
Quantité 100 g
Forme physique Poudre
compliance-icons
Identifiant produit
  • Amido Black 10B
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: C.I. Acid Black 1