Learn More
Merck Ensembles de filtration par centrifugation Amicon™ Ultra-15
Permet d’obtenir une récupération élevée des échantillons et un traitement rapide des échantillons. Les ensembles de filtration par centrifugation EMD Amicon™ Ultra possèdent des membranes en cellulose régénérée idéales pour la purification des protéines et des acides nucléiques, la concentration et le dessalage.
194.00€ - 1950.00€
Spécification
Jetable | Oui |
---|---|
Matériau (membrane) | Cellulose régénérée Ultracel-PL à taux de récupération élevé |
Stérilité | Non stérile |
Zone de filtration | 7,6 cm2 |
À utiliser avec (application) | Purification de protéines, concentration et dessalage de protéines |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | MWCO | Volume (métrique) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | MWCO | Volume (métrique) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10705884
|
Merck
UFC900308 |
29,7 mm | 3 000 d | 15 ml | 8Pack |
194.00€
8 pièces |
Expédition estimée: 24-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10092423
|
Merck
UFC900396 |
29,7 mm | 3 000 d | 15 ml | 96Pack |
1925.00€
96 pièces |
Expédition estimée: 02-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10608072
|
Merck
UFC901008 |
29,7 mm | 10 000 d | 15 ml | 8Pack |
245.00€
8 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10781543
|
Merck
UFC901024 |
29,7 mm | 10 000 d | 15 ml | 24Pack |
671.83€
24 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10026941
|
Merck
UFC901096 |
29,7 mm | 10 000 d | 15 ml | 96Pack |
1925.00€
96 pièces |
Expédition estimée: 02-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10581342
|
Merck
UFC903008 |
29,7 mm | 30 000 d | 15 ml | 8Pack |
250.00€
8 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10311882
|
Merck
UFC903024 |
29,7 mm | 30 000 d | 15 ml | 24Pack |
626.00€
24 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10036941
|
Merck
UFC903096 |
29,7 mm | 30 000 d | 15 ml | 96Pack |
1925.00€
96 pièces |
Expédition estimée: 05-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10550443
|
Merck
UFC905008 |
29,7 mm | 50 000 d | 15 ml | 8Pack |
253.00€
8 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10413892
|
Merck
UFC905096 |
29,7 mm | 50 000 d | 15 ml | 96Pack |
1950.00€
96 pièces |
Expédition estimée: 20-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10188431
|
Merck
UFC910024 |
29,7 mm | 100 000 d | 15 ml | 24Pack |
636.00€
24 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10447871
|
Merck
UFC910096 |
29,7 mm | 100 000 d | 15 ml | 96Pack |
1925.00€
96 pièces |
N/A | ||
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
|
10403892
|
Merck
UFC900324 |
29,7 mm | 3 000 d | 15 ml | 24Pack |
688.34€
24 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|
10250482
|
Merck
UFC910008 |
29,7 mm | 100 000 d | 15 ml | 8Pack |
262.00€
8 pièces |
Expédition estimée: 24-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10661043
|
Merck
UFC905024 |
29,7 mm | 50 000 d | 15 ml | 24Pack |
585.00€
24 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Permet d’obtenir une récupération élevée des échantillons et un traitement rapide des échantillons.Les ensembles de filtration par centrifugation EMD Amicon™ Ultra possèdent des membranes en cellulose régénérée idéales pour la purification des protéines et des acides nucléiques, la concentration et le dessalage.
- Membranes en cellulose régénérée Ultracel™-PL à haute récupération avec des seuils de rétention des molécules de 3, 10, 30, 50 ou 100 kDa
- La membrane verticale réduit la polarisation pour des temps de rotation ultra-rapides (de 10 à 15 min seulement)
- La membrane thermoscellée élimine la possibilité d’extraction en aval
- Compatibilité universelle du rotor
- Récupération de rétentat élevée de > 90 %
- Facteurs de concentration élevés de 80 à 100 fois (volume minimal de concentré final : 200 μl)
- Contrôle aisé des échantillons grâce au boîtier translucide et aux gradations de volume
- L’accès direct à l’échantillon par pipeteur élimine l’étape de traitement pour récupérer le concentré
- la concentration d’échantillons biologiques contenant des antigènes, des anticorps, des enzymes, des acides nucléiques ou des microorganismes
- Purification des composants macromoléculaires présents dans les extraits de culture tissulaire ou les lysats cellulaires
- Concentration de protéines diluées ou pré-purifiées provenant des éluants de la colonne
- dessalage et échange de tampon
Spécification
Oui | |
Non stérile | |
Purification de protéines, concentration et dessalage de protéines | |
Deux microtubes à centrifuger | |
15 ml | |
29,7 mm |
Cellulose régénérée Ultracel-PL à taux de récupération élevé | |
7,6 cm2 | |
Cellulose régénérée (CR) | |
Filtres pour centrifugation | |
121 mm |