Learn More
Merck Ensembles de filtration par centrifugation Amicon™ Ultra-15
Permet d’obtenir une récupération élevée des échantillons et un traitement rapide des échantillons. Les ensembles de filtration par centrifugation EMD Amicon™ Ultra possèdent des membranes en cellulose régénérée idéales pour la purification des protéines et des acides nucléiques, la concentration et le dessalage.
Marque:  Merck UFC903024
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.65340kg
Code produit. 10311882
  • 626.00€ / 24 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Includes: Deux microtubes à centrifuger
Description
Description
Permet d’obtenir une récupération élevée des échantillons et un traitement rapide des échantillons.Les ensembles de filtration par centrifugation EMD Amicon™ Ultra possèdent des membranes en cellulose régénérée idéales pour la purification des protéines et des acides nucléiques, la concentration et le dessalage.
  • Membranes en cellulose régénérée Ultracel™-PL à haute récupération avec des seuils de rétention des molécules de 3, 10, 30, 50 ou 100 kDa
  • La membrane verticale réduit la polarisation pour des temps de rotation ultra-rapides (seulement de 10 à 15 min)
  • La membrane thermoscellée élimine la possibilité d’extraction en aval
  • Compatibilité universelle du rotor
  • Récupération de rétentat élevée de >90 %
  • Facteurs de concentration élevés de 80 à 100 fois (volume minimal de concentré final : 200 µl)
  • Contrôle aisé des échantillons grâce au boîtier translucide et aux gradations de volume
  • L’accès direct à l’échantillon par pipeteur élimine l’étape de traitement pour récupérer le concentré
La filtration par centrifugation permet
  • la concentration d’échantillons biologiques contenant des antigènes, des anticorps, des enzymes, des acides nucléiques ou des microorganismes
  • Purification des composants macromoléculaires présents dans les extraits de culture tissulaire ou les lysats cellulaires
  • Concentration de protéines diluées ou pré-purifiées provenant des éluants de la colonne
  • dessalage et échange de tampon
Spécification
Spécification
Oui
30 000 d
7,6 cm2
Cellulose régénérée (CR)
24Pack
15 ml
29,7 mm
Cellulose régénérée Ultracel-PL à taux de récupération élevé
Non stérile
Purification des protéines, concentration des protéines et dessalage
Deux microtubes à centrifuger
Filtres pour centrifugation
121 mm
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Offerte speciali
Offerte speciali