Learn More
Merck Ensembles de filtration par centrifugation Amicon™ Ultra-0.5
Permet d’obtenir une récupération élevée des échantillons et un traitement rapide des échantillons. Les ensembles de filtration par centrifugation EMD Amicon™ Ultra possèdent des membranes en cellulose régénérée idéales pour la purification des protéines et des acides nucléiques, la concentration et le dessalage.
82.30€ - 3003.12€
Spécification
Jetable | Oui |
---|---|
Matériau (membrane) | Cellulose régénérée Ultracel-PL à taux de récupération élevé |
Stérilité | Non stérile |
Zone de filtration | 1 cm2 |
À utiliser avec (application) | Purification de protéines, concentration et dessalage de protéines |
Code produit | Marque | MWCO | Volume (métrique) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | MWCO | Volume (métrique) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10795785
|
Merck
UFC500308 |
3 000 d | 0.5 mL | 8Pack |
82.30€
8 pièces |
Expédition estimée: 26-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10212584
|
Merck
UFC500324 |
3 000 d | 0,5 mL | 24Pack |
249.00€
24 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10704645
|
Merck
UFC500396 |
3 000 d | 0,5 mL | 96Pack |
697.00€
96 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10130884
|
Merck
UFC5003BK |
3 000 d | 0,5 mL | 500Pack |
2880.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 14-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10028713
|
Merck
UFC501008 |
10 000 d | 0,5 ml | 8Pack |
88.55€
8 pièces |
Expédition estimée: 17-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10088753
|
Merck
UFC501024 |
10 000 d | 0.5 ml | 24Pack |
255.00€
24 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10282244
|
Merck
UFC501096 |
10 000 d | 0,5 mL | 96/boîte |
901.00€
96 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10150644
|
Merck
UFC5010BK |
10 000 d | 0,5 ml | 500Pack |
2920.00€
500 pièces |
N/A | |||
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
|
10505274
|
Merck
UFC503008 |
30 000 d | 0,5 ml | 8Pack |
83.65€
8 pièces |
Expédition estimée: 17-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10012584
|
Merck
UFC503024 |
30 000 d | 0.5 ml | 24Pack |
301.34€
24 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10256744
|
Merck
UFC503096 |
30 000 d | 0,5 ml | 96Pack |
819.00€
96 pièces |
Expédition estimée: 09-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10328054
|
Merck
UFC5030BK |
30 000 d | 0,5 ml | 500Pack |
2910.00€
500 pièces |
N/A | |||
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
|
10378434
|
Merck
UFC505008 |
50 000 d | 0,5 ml | 8Pack |
93.65€
8 pièces |
N/A | ||
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
|
10194304
|
Merck
UFC505024 |
50 000 d | 0,5 ml | 24Pack |
316.00€
24 pièces |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10695445
|
Merck
UFC505096 |
50 000 d | 0,5 ml | 96Pack |
850.00€
96 pièces |
Expédition estimée: 01-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10257324
|
Merck
UFC5050BK |
50 000 d | 0,5 ml | 500Pack |
2920.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 24-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10527164
|
Merck
UFC510008 |
100 000 d | 0,5 ml | 8Pack |
93.65€
8 pièces |
N/A | |||
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
|
10114694
|
Merck
UFC510024 |
100 000 d | 0,5 ml | 24Pack |
288.96€
24 pièces |
Expédition estimée: 19-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10388244
|
Merck
UFC510096 |
100 000 d | 0,5 ml | 96Pack |
717.00€
96 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10398244
|
Merck
UFC5100BK |
100 000 d | 0,5 ml | 500Pack |
3003.12€
500 pièces |
Expédition estimée: 12-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Permet d’obtenir une récupération élevée des échantillons et un traitement rapide des échantillons.Les ensembles de filtration par centrifugation EMD Amicon™ Ultra possèdent des membranes en cellulose régénérée idéales pour la purification des protéines et des acides nucléiques, la concentration et le dessalage.
- Membranes en cellulose régénérée Ultracel™-PL à haute récupération avec des seuils de rétention des molécules de 3, 10, 30, 50 ou 100 kDa
- La membrane verticale réduit la polarisation pour des temps de rotation ultra-rapides (de 10 à 15 min seulement)
- La membrane thermoscellée élimine la possibilité d’extraction en aval
- Compatibilité universelle du rotor
- Récupération de rétentat élevée de >90 %
- Facteurs de concentration élevés de 80 à 100 fois (volume minimal de concentré final : 200 μl)
- Contrôle aisé des échantillons grâce au boîtier translucide et aux gradations de volume
- L’accès direct à l’échantillon par pipeteur élimine l’étape de traitement pour récupérer le concentré
- la concentration d’échantillons biologiques contenant des antigènes, des anticorps, des enzymes, des acides nucléiques ou des microorganismes
- Purification des composants macromoléculaires présents dans les extraits de culture tissulaire ou les lysats cellulaires
- Concentration de protéines diluées ou pré-purifiées provenant des éluants de la colonne
- dessalage et échange de tampon
Specifications
Oui | |
Non stérile | |
Purification de protéines, concentration et dessalage de protéines | |
Deux microtubes à centrifuger | |
Filtres pour centrifugation | |
0,196 in | |
10,8 mm |
Cellulose régénérée Ultracel-PL à taux de récupération élevé | |
1 cm2 | |
Cellulose régénérée (CR) | |
14 000 xG pour une centrifugation de concentration ; 1 000 xG pour une centrifugation inverse | |
0.5 mL | |
4,99 cm |