Learn More
Merck Ensembles de filtration par centrifugation Amicon™ Ultra-0.5
Permet d’obtenir une récupération élevée des échantillons et un traitement rapide des échantillons. Les ensembles de filtration par centrifugation EMD Amicon™ Ultra possèdent des membranes en cellulose régénérée idéales pour la purification des protéines et des acides nucléiques, la concentration et le dessalage.
Marque:  Merck UFC500308
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.06300kg
Code produit. 10795785
  • 82.30€ / 8 pièces
Expédition estimée: 26-08-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Includes: Deux microtubes à centrifuger
Description
Description
Permet d’obtenir une récupération élevée des échantillons et un traitement rapide des échantillons.Les ensembles de filtration par centrifugation EMD Amicon™ Ultra possèdent des membranes en cellulose régénérée idéales pour la purification des protéines et des acides nucléiques, la concentration et le dessalage.
  • Membranes en cellulose régénérée Ultracel™-PL à taux de récupération élevée avec seuil de rétention des molécules de 3, 10, 30, 50 ou 100 kDa
  • La membrane verticale réduit la polarisation pour les temps de rotation ultra-rapides (seulement 10 à 15 minutes)
  • La membrane thermoscellée élimine la possibilité de substances extractibles en aval
  • Compatibilité universelle du rotor
  • Haute récupération du rétentat de >90 %
  • Facteurs de concentration élevés de 80 à 100 fois (volume final minimal de concentrat : 200 μl)
  • Surveillance facile des échantillons grâce à au boîtier translucides et graduations de volume
  • L’accès direct aux échantillons par pipeteur élimine l’étape de traitement pour récupérer le concentrat
Le filtre pour centrifugation permet
  • Concentration d’échantillons biologiques contenant des antigènes, des anticorps, des enzymes, des acides nucléiques ou des microorganismes
  • Purification de composants macromoléculaires présents dans des extraits de culture tissulaire ou des lysats cellulaires
  • Concentration de protéines diluées ou prépurifiées à partir d’éluants de colonne
  • dessalage et échange de tampon
Spécification
Spécification
Oui
3 000 d
1 cm2
Cellulose régénérée (CR)
14 000 xG pour une centrifugation de concentration ; 1 000 xG pour une centrifugation inverse
Filtres pour centrifugation
0,196 in
10,8 mm
Cellulose régénérée Ultracel-PL à taux de récupération élevé
Non stérile
Purification de protéines, concentration et dessalage de protéines
Deux microtubes à centrifuger
8Pack
0.5 mL
4,99 cm