Learn More
Cytiva MP Amersham™ Hyperfilm™
À utiliser dans des appareils de traitement automatique ou alors manuellement, dans des réservoirs et des plateaux, à l’aide des révélateurs et fixateurs de films radiographiques les plus courants. Le film Cytiva Amersham™ Hyperfilm™ MP est un excellent film multi-usage fabriqué à partir d’une base transparente dont les deux côtés sont revêtus d’une émulsion photographique protégée par une couche anti-rayures.
269.00€ - 679.00€
Spécification
À utiliser avec (application) Transfert de Southern, Northern et Western 32P, 33P, 125I. Séquençage 32S, 33P, 35P. Fluorographie de 3H, 14C et 35S
Consulter d'autres spécifications
Produits 6
Code produit Marque Dimensions (LxW) Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Dimensions (LxW) Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10627265
Afficher les documents
Cytiva
28-9068-46
8 x 10 in 100 feuilles/boîte, sachet à film unique
679.00€
100 feuilles
10742837
Afficher les documents
Cytiva
28-9068-45
8 x 10 in 50 feuilles/boîte, sachet à film unique
461.30€
50 feuilles
10034944
Afficher les documents
Cytiva
28-9068-42
5 x 7 in 50 feuilles/boîte, sachet à film unique
269.00€
50 feuilles
10094984
Afficher les documents
Cytiva
28-9068-44
18 x 24 cm 100 feuilles/boîte, sachet à film unique
510.00€
100 feuilles
10218674
Afficher les documents
Cytiva
28-9068-43
18 x 24 cm 50 feuilles/boîte, sachet à film unique
316.00€
50 feuilles
10084764
Afficher les documents
Cytiva
28-9068-50
18 x 24 cm 50 feuilles/boîte, enveloppe de film individuelle
324.00€
50 feuilles
Description
Description
  • Haute sensibilité pour des cibles à faible concentration
  • Optimisé pour l’autoradiographie directe et indirecte avec 3H, 14C, 32P, 33P, 35S, 125I
  • Fond clair offrant un excellent contraste et une meilleure visibilité de la bande.
  • Images de qualité publication
  • Haute résolution à un prix économique
  • Simplicité d’utilisation
Spécification
Spécification
Transfert de Southern, Northern et Western 32P, 33P, 125I. Séquençage 32S, 33P, 35P. Fluorographie de 3H, 14C et 35S
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Cytiva MP Amersham™ Hyperfilm™