Learn More
Cytiva MP Amersham™ Hyperfilm™
À utiliser dans des appareils de traitement automatique ou alors manuellement, dans des réservoirs et des plateaux, à l’aide des révélateurs et fixateurs de films radiographiques les plus courants. Le film Cytiva Amersham™ Hyperfilm™ MP est un excellent film multi-usage fabriqué à partir d’une base transparente dont les deux côtés sont revêtus d’une émulsion photographique protégée par une couche anti-rayures.
Marque:  Cytiva 28-9068-42
238.65 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21631" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10034944
  • 269.00€ / 50 feuilles
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Haute sensibilité pour des cibles à faible concentration
  • Optimisé pour l’autoradiographie directe et indirecte avec 3H, 14C, 32P, 33P, 35S, 125I
  • Fond clair offrant un excellent contraste et une meilleure visibilité de la bande.
  • Images de qualité publication
  • Haute résolution à un prix économique
  • Simplicité d’utilisation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
5 x 7 in
Transfert de Southern, Northern et Western 32P, 33P, 125I. Séquençage 32S, 33P, 35P. Fluorographie de 3H, 14C et 35S
50 feuilles/boîte, sachet à film unique