Learn More
Cytiva Sandwiches de transfert en PVDF Amersham™ Hybond™
La membrane en PVDF préassemblée et les sandwiches de papier filtre facilitent le transfert Western
170.00€ - 176.00€
Spécification
Longueur (métrique) | 8 cm |
---|---|
Largeur (métrique) | 9 cm |
Quantité | 10/boîte |
Format | Sandwich |
Porosité | 0,2 μm |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15259884
|
Cytiva
10600122 |
Papier Amersham Hybond P Sandwich 0,2 µm PVDF + 3 mm Chr |
170.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15239894
|
Cytiva
10600123 |
Papier Amersham Hybond LFP Sandwich 0,2 µm PVDF + 3 mm Chr |
176.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Préassemblé avec deux filtres papiers de d’épaisseur 3 MM Ch (0,34 mm) de milieu Whatman™ pour simplifier la configuration
- S’adapte à la plupart des formats de gel préformés
Spécification
8 cm | |
10/boîte | |
0,2 μm |
9 cm | |
Sandwich |