Learn More
Cytiva Sandwiches de transfert en PVDF Amersham™ Hybond™
La membrane en PVDF préassemblée et les sandwiches de papier filtre facilitent le transfert Western
Marque:  Cytiva 10600123
Code produit. 15239894
  • 176.00€ / 10 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Préassemblé avec deux filtres papiers de d’épaisseur 3 MM Ch (0,34 mm) de milieu Whatman™ pour simplifier la configuration
  • S’adapte à la plupart des formats de gel préformés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
8 cm
Papier Amersham Hybond LFP Sandwich 0,2 µm PVDF + 3 mm Chr
Sandwich
9 cm
10/boîte
0,2 μm